Merck
Z325007
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 8 mL, one mark
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
AR-Glas®
詳細
total delivery Ex + 15 sec waiting time
特徴
class AS
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
BRAND 29710
キャパシティ
8 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
全BLAUBRANDホールピペットにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
DIN EN ISO 648に準拠
Additional to DIN
その他情報
BR29710 (India)
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.