物質
borosilicate glass
glass stopper
ジョイント
joint: ST/NS neck14/23
無菌性
non-sterile
特徴
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
包装
pack of 2
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
200 mL, accuracy: 0.15 mL
キャパシティ
200 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メスフラスコ。DIN ISO 1042準拠。クラスA適合性認証済み。DURAN製®、較正済み(TC、IN)。ガラス栓付き。印と文字はハイコントラストの青いエナメルで書かれています。
全BLAUBRANDメスフラスコにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
全BLAUBRANDメスフラスコにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR37261 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG