特徴
color-coded 2 x white
electronic: no
single-channel
DE-M marking
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 701812
容積測定範囲
5-25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5%
容量
25 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Transferpettor comes in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacment system is ideal for pipetting of high viscous or foaming media, or media with high density or vapor pressure.
その他情報
BR701812 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)