Merck
Z328383
BRAND® Transferpettor® 容積式ピペット、デジタル式容量
volume 20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
color-coded blue
electronic: no
single-channel
DE-M marking
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 701822
容積測定範囲
20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
容量
100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Transferpettor comes in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacment system is ideal for pipetting of high viscous or foaming media, or media with high density or vapor pressure.
その他情報
BR701822 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)