Merck
Z328979
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 20 mm, bar diam. 6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
物質
cylindrical PTFE-coated
包装
pack of 10
メーカー/製品名
BRAND 137415
L
20 mm
バー直径
6 mm
リング直径
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
その他情報
BR137415 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)