Merck
Z329290
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 65 mm, diam. 20 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated
oval
メーカー/製品名
BRAND 137320
L
65 mm
直径
20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
その他情報
BR137320 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG