Merck
Z329401
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, triangular
L 80 mm, bar diam. 16 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
triangular PTFE-coated
包装
pack of 10
メーカー/製品名
BRAND 137826
L
80 mm
バー直径
16 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wedge shaped. Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
その他情報
BR137826 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)