Merck
Z330558
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated: no
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
glass key
ジョイント
joint: ST/NS19/26
詳細
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
特徴
graduated: no
メーカー/製品名
Lenz 4.0000.28
キャパシティ
50 mL
栓プラグボアサイズ
2.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH