Merck
Z330620
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated: no
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
PTFE key
ジョイント
joint: ST/NS19/26
詳細
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
特徴
graduated: no
メーカー/製品名
Lenz 4.0041.37
キャパシティ
100 mL
栓プラグボアサイズ
2.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)