Merck
Z331651
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 1,000 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
flat bottom
polypropylene
wide-neck
ジョイント
joint ST/NS45/40
joint neck GL52
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Screw cap
with cap
包装
case of 4
メーカー/製品名
BRAND 93185
外径 × H
135 mm × 220 mm
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
High clarity. With graduations. Threaded neck with standard ground socket.
その他情報
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG