Merck
Z337242
BRAND® conical joint stopper, PP
joint: ST/NS 10/19
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.35
ジョイント
joint: ST/NS10/19
特徴
autoclavable
メーカー/製品名
BRAND
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hollow, with sealing ribs and square grip.
その他情報
BR144410 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG