物質
(PCTG)
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 5705-1010
L × W × H
12.5 cm × 12.5 cm × 5 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PCTG[ポリ(1,4-シクロへキシレンジメチレンテレフタレート)グリコール]、ポリプロピレン共重合体のカバー、PDPEの栓で構成されています。電気泳動ゲルの染色と脱染に使用します。耐用温度は-70~+70°Cで、酸、塩基、および一部の有機溶媒に耐性があります。栓によりゲルに触れることなく排出できます。積み重ねも可能です。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)