Merck
Z742096
ウェスタンブロットボックス
clear, size 7.3 cm × 3.0 cm × 1.9 cm, pk of 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
包装
pk of 5
サイズ
7.3 cm × 3.0 cm × 1.9 cm
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • すべてのブロットに対応できる完全なボックス
  • 抗体の使用量を削減
  • ヒンジ付きの蓋が、蒸発を最小限に抑えます
  • 2等分用、全量用、ストリップ用、またはミニ用
どんなサイズのウェスタンブロットでも、完全にフィットするボックスがあります。一般的なブロットサイズに正確にマッチするボックスにより、より多くのブロットをシェイカーおよびロッカーに設置でき、試薬や抗体の使用量を確実に最小限に抑えます。さらに、すべての隅の角度が90°であり、底の表面は均一平面であるため、高コストの試薬や抗体の消費をさらに抑えます(例えば、通常のミニゲルでは約4 mLだけを必要とします)。
真に使い切り可能な価格であり、すべてのサイズが透明なポリスチレン製です。また、すべてのサイズに、蒸発を抑えるための開けやすいヒンジ付き蓋が付いています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)