Merck
Z359068
Quick Chill cooler
holds 12 x 1.5 mL microcentrifuge tubes, polycarbonate
別名:
benchtop chiller, tube chiller
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
NACRES:
NB.22
物質
polycarbonate
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene DS5114-0012
詳細
標本を迅速に冷却するためのドライアイス溶剤バスに替わる、再利用可能で経済的な代替装置です。本装置は、耐久性の高いポリカーボネートで成形され、非毒性溶液が充填されています。超低温冷凍庫で完全に冷却した後、ベンチトップで最長45分間使用可能であり、アルコール溶液を3分以内に-20°Cに冷却し、水溶液を4分以内に0°Cに冷却できます。サンプルチューブと冷却用溶液が直接接触することはないため、ラベルやマーカーは維持されます。1.5 mLの微量遠心チューブが12本入ります。0.5 mLチューブ用に穴を調整するためのアダプターが付属しています。脚部は滑りにくいゴム製であるため、ベンチトップ上でも滑ることはありません。
法的情報
Quick Chill is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9