物質
polyethersulfone membrane
無菌性
sterile
特徴
cap plug seal
graduations
包装
pack of 12
メーカー/製品名
Nalgene® 165-0045
ボトルの最大容量
150 mL
フィルタの容量
150 mL
漏斗容量
150 mL
膜直径
50 mm
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Polyethersulfone (PES) exhibits low protein binding, resulting in low chances of losing protein from media. It is hydrophilic and thus does not require external wetting agents or surfactants. PES offers higher aqueous flow rates. It has greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック