Merck
Z370827
Sigma-Aldrich
Cuvette mixer
Square footprint
別名:
cuvettes, micro cuvette, plastic cuvette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
詳細
for full-size spectrophotometer cells and fluorimeter cells
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Up and down plunging motion provides thorough mixing in spectrophotometer cells. Clear acrylic with straight handle; two different "footprints" for full-size and semi-micro cells with 10 mm light path.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)