Merck
Z617857
Greiner round bottom tubes, polypropylene
capacity 1.3 mL, diam. × L 8.5 mm × 44 mm
別名:
遠心用チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.11
物質
cap (plugseal)
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
round bottom
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
for micro rack tube system (Z642851)
with attached strip cap, round (U) bottom
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Greiner 102270
キャップ直径
5.8 mm
キャパシティ
1.3 mL
直径× L
8.5 mm × 44 mm
直径
8.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability. Material is biologically inert and is ideally suited for storage of samples.