Merck
Z652105
Hettich® MIKRO 200/200R 遠心分離機
MIKRO 200, AC/DC input 115 V AC
別名:
centrifuge hettich, micro centrifuge
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
AC/DC入力
100 - 127 V AC
特徴
cooling: no
メーカー/製品名
Hettich 2400-01
パラメーター
15000 rpm
21382 rpm
テクニック
centrifugation: suitable
H × W × D
260 mm (10.25 in.) × 275 mm (10.75 in.) × 344 mm (13.5 in.)
重量
11.5 kg (25.25 lb)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Standard micro centrifuge
  • Available in non-refrigerated (200) and refrigerated (200R) versions
  • Capacity: 24 x 1.5/2.0 mL
  • Max RPM/RCF: 14,000/18,626 (fixed angle)
  • Choice of 24 or 30 place rotor or PCR strip rotor or Cryo tube rotor
  • Bio-containment, autoclavable; phenol resistant lids available
  • Fast cool function: down to +4°C in 10-15 minutes
  • CE Compliant
包装
カナダ(SCC)向けCSAまたはcTUVusラベル貼付
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG