Merck
Z688185
HandEvac 手動アスピレーター
single channel plastic adapter with ejector for disposable tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.22
詳細
Adapter Only (hand operator not included)
メーカー/製品名
Cole Parmer 439606
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rapidly remove supernatant from a variety of cell culture or multi-well plates and dishes!
This ergonomic, hand-held aspirator can be used with pasteur pipettes, plastic aspiration pipettes or a variety of adapters for specific applications. A pressure-sensitive button on the top of the unit controls the specific amount of vacuum applied. This prevents the accidental aspiration of cells or supernatant associated with normal vacuum techniques.
Use with standard in-house vacuum source or with the M-Vac or E-Vac aspiration systems. Autoclavable unit is supplied with a single-channel adapter for disposable pipette tips.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1