Merck
Z688770
Nunc® UpCell 細胞培養マルチ皿
別名:
細胞培養マルチディッシュ, 組織培養マルチ皿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
物質
clear plate
clear wells
無菌性
sterile
sterile
特徴
lid
membrane not included
w/ lid and airvent
包装
case of 6 ea
メーカー/製品名
Nunc 174898
ディッシュL × W
128 mm × 86 mm
外部L × W
128 mm × 86 mm
サイズ
48 wells
表面積
1.1 cm2 , culture area (cm2)/well
有効容積
0.5 mL
結合型
(UpCell Surface)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® UpCell表面(温度応答性細胞培養表面)
Nunc UpCell表面処理ディッシュの細胞培養表面は、温度応答性です。このUpCell表面処理ディッシュは、表面タンパク質がインタクトな状態での細胞回収、および継代培養、単一細胞の分析、細胞移植の研究に適しています。UpCell表面は、正常細胞の接合部と細胞外マトリックスが結合した細胞シートの回収や、3D組織モデルの作成を行えます。
  • 表面タンパク質がインタクトな状態で細胞を回収
  • トリプシン処理不要 - 細胞の表面タンパク質を保持
  • 物理的力が不要 - 高い細胞生存性を確保
  • 細胞培養温度の低下により、接着していた細胞が遊離
  • 継代培養、単一細胞の分析、細胞移植の研究に適合
  • 正常細胞の接合部と細胞外マトリックスが結合した細胞シートの回収や、3D組織モデルの作成が可能
  • 手作業の時間を最小限に抑制
  • 研究用、使い捨て用
  • 迅速、清潔、簡単 - 操作は温度の低下のみ
:表面タンパク質がインタクトな状態での細胞回収、および細胞の継代培養、単一細胞の分析、細胞移植の研究に適しています。
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
UpCell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)