Z694452
ナノファイバーマルチウェルプレート、ランダム配向ナノファイバー
size 96 wells
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質:
(polycaprolactone (PCL))
flat clear wells
transparent polycaprolactone (PCL)
flat clear wells
transparent polycaprolactone (PCL)
サイズ:
96 wells
無菌性:
sterile
結合型:
non-treated surface
特徴:
lid
おすすめの製品
詳細
ナノファイバー製細胞培養皿、マルチウェルプレート、ウェルプレート用インサートにより、最良の3Dおよび2D細胞培養が実現しています。ナノファイバーは光学的に透明であり、生細胞イメージングおよび細胞運動性のリアルタイム定量が可能になっています。in vivoでの3Dトポグラフィーを模倣しており、がん研究用にECMタンパク質で簡単にコートできます。細胞は簡単に除去できますので、タンパク質または遺伝子分析に利用できます。
ナノファイバーは膨張率が高く、分化制御に優れ、動物由来コンタミネーションのない合成表面であるため、幹細胞研究および免疫組織化学染色に理想的です。ナノファイバースキャホールドは、ほぼすべての合成または天然ポリマーを原料としており、簡単に成形したり大きさを変えたりして、カスタム組織工学に利用できます。このため、続けてin vivoで移植したり、in vitroで利用したりすることも可能です。標準的なプレート寸法ですので、現行の自動化装置での操作性に優れ、ハイスループットな創薬ニーズに応えるものとなっています。
細胞培養用の皿、プレート、インサートは非配向ファイバーまたは配向ファイバーのいずれもご利用できます。
ナノファイバーは膨張率が高く、分化制御に優れ、動物由来コンタミネーションのない合成表面であるため、幹細胞研究および免疫組織化学染色に理想的です。ナノファイバースキャホールドは、ほぼすべての合成または天然ポリマーを原料としており、簡単に成形したり大きさを変えたりして、カスタム組織工学に利用できます。このため、続けてin vivoで移植したり、in vitroで利用したりすることも可能です。標準的なプレート寸法ですので、現行の自動化装置での操作性に優れ、ハイスループットな創薬ニーズに応えるものとなっています。
細胞培養用の皿、プレート、インサートは非配向ファイバーまたは配向ファイバーのいずれもご利用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D細胞培養の概要2D細胞培養と3D細胞培養の比較、3D細胞培養の利点、3D細胞培養技術について紹介します。