Merck
Z724181
3D Biotek 3D Insert PSスキャホールド
for 12 well plates, 6 inserts
別名:
3D スキャフォールド, スキャフォールド, 細胞スキャフォールド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NC.41
物質
clear polystyrene
clear wells
詳細
polystyrene (PS)
無菌性
sterile
包装
pack of 6 ea (6 inserts supplied in 12 well plate)
メーカー/製品名
3D Biotek PS152012-6
サイズ
12 wells
clear
ポアサイズ
200 μm (Fiber spacing)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This is the ideal product for your daily 3D cell culture applications. 3D Insert PS is made from polystyrene, the same material as that of tissue culture plate. The combination of transparency of the material and the porous structure design of 3D Insert PS allows researchers to monitor the cell growth under an inverted light microscope without the need of using sophisticated equipment.
  • 12 well compatible
  • Fiber Diameter: 150u
  • Pore Size: 200u
  • 6 Inserts/Pack
3D Biotekは最新の3D細胞培養製品と技術を、お手ごろの価格で提供しています。さて、今、我々のお勧めするお買い得情報をいかして製品をお試しいただくチャンスです。 3D Insert細胞培養スキャホールドを使うのがいかに簡単で便利かに驚かれることでしょう。 3D Insert細胞培養スキャホールドとは:
  • 最終的にガンマ線放射により滅菌済みで、すぐにご使用いただけます。
  • 現在お使いの2Dアッセイのほとんどと互換性があります。
  • 容易なイメージング。細胞増殖は光顕微鏡でモニターされるので、追加で複雑な器機を購入する必要はありません。
法的情報
3D Insert is a trademark of 3D Biotek, LLC
文書ライブラリにアクセスする
Carlos E Caicedo-Carvajal et al.
Journal of tissue engineering, 2011, 362326-362326 (2011-11-11)
Isolation and amplification of primary lymphoma cells in vitro setting is technically and biologically challenging task. To optimize culture environment and mimic in vivo conditions, lymphoma cell lines were used as a test case and were grown in 3-dimension (3D)
資料
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D細胞培養の概要2D細胞培養と3D細胞培養の比較、3D細胞培養の利点、3D細胞培養技術について紹介します。