Merck
Z694649
3D Biotek Polystyrene (PS) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~150 μm, ~ 200 μm spacing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
polystyrene
ポアサイズ:
~200 μm (Fiber spacing)
無菌性:
sterile
結合型:
non-treated surface
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
~ 200 μm spacing
メーカー/製品名
3D Biotek PS152024-BR
ファイバー直径
~150 μm
サイズ
24 well
ポアサイズ
~200 μm (Fiber spacing)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Cellusponge 9 mm, pack of 24 ea (supplied in plate)
Z741042
Cellusponge