Merck
Z707465
ThermalSeal RTフィルム
thickness 2 mil
別名:
DNA amplification plate seal, multiplate sealing film
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
物質
polyester film
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific TS-RT2-100
テクニック
PCR: suitable
qPCR: suitable
L
142.9 mm
W × L
7.94 cm × 14.29 cm
W
79.4 mm
厚さ
2 mil
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
光学的に透明なポリエステルフィルムと、リアルタイムPCR用途に優れた性能を発揮する、吸収性や蛍光性を持たない丈夫で極めて滑らかな医療グレードの粘着剤の組み合わせ。ThermalSeal RTは、従来の紙製ライナーではなくプラスチック製ライナーを採用しています。使いたいときにすぐに剥がすことができるため、粘着剤の滑らかさや高い透明度に寄与します。PCRプレートを封止するために、寸法は3.125インチ×5.625インチです。ミシン目間の長さは4.8インチです。
• 極めて高い光学的透明度
• 厚さは2ミルのほか、さらに丈夫な5ミルのものもあります
• 耐熱性(推奨使用温度:-40~120°C)
• デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼ、および核酸を含みません
法的情報
ThermalSeal is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
ThermalSeal RT is a trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tsuyoshi Yamamoto et al.
Photochemistry and photobiology, 95(4), 951-958 (2019-02-01)
Uncaging strategies that use near-infrared wavelengths can enable the highly targeted delivery of biomolecules in complex settings. Many methods, including an approach we developed using cyanine photooxidation, are limited to phenol-containing payloads. Given the critical role of amines in diverse