特徴
DNase free
RNase free
Pure packed
包装
pack of 800 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3581
最大容量
1 mL
サイズ
100-1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SoftFit™ design makes loading and ejecting easy and provides a universal fit.
Molecular BioProducts(MBP)Pure linesのピペットチップは滅菌済みで、汚染を排除するために管理された環境で包装されています。これらのチップは業界標準に厳格に適合するよう独立した検査機関で試験を受けています。幅広い用途に最適です。
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries