Merck
Z709107
ART®ノンフィルターチップ
HLT 1000 SoftFit, maximum volume 1000 μL, racked, non-sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
メーカー/製品名:
Molecular BioProducts 3582
最大容量:
1000 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
DNase free
RNase free
racked
包装:
pack of 800 ea
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
RNase free
racked
包装
pack of 800 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3582
テクニック
PCR: suitable
最大容量
1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular BioProducts(MBP)Pure linesのピペットチップは滅菌済みで、汚染を排除するために管理された環境で包装されています。これらのチップは業界標準に厳格に適合するよう独立した検査機関で試験を受けています。幅広い用途に最適です。
SoftFit design makes loading and ejecting easy and provides a universal fit.
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)