Merck
Z717177
ART® 自己密封障壁ピペットチップ
ART 20, volume range 0.5-20 μL, sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.01
メーカー/製品名:
Molecular BioProducts 2149
最大容量:
20 μL
容量範囲:
0.5-20 μL
無菌性:
sterile
特徴:
DNase free
RNase free
barrier
包装:
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
物質
colorless
colorless tip
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier
包装
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2149
テクニック
PCR: suitable
最大容量
20 μL
容量範囲
0.5-20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
960EA = 96チップが10トレイ(1パック)
4800EA = 960チップが5パック(96チップが50トレイ)
800EA = 100チップが8トレイ(1パック)
3200EA = 800EAが4パック
適合性
Compatibility
Eppendorf Research Pro .5-10 μl
Eppendorf Response 4850 .5-10 μl
Eppendorf Reference/Ultra Micro 2-20 μl
Eppendorf Titerman 4908 .5-10 μl
Nichiryo BenchMate .5-10 μl
Rainin Pipet Plus 2.5-20 μl
Rainin Pipetman 2.5-20 μl
Transferpette Multi-Channel 2.20 μl
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)