Merck
Z717193
ART® 自己密封障壁ピペットチップ
ART 1000 REACH, maximum volume 1000 μL, sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.01
物質
colorless
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier
包装
pack of 800 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2079
テクニック
PCR: suitable
最大容量
1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
960EA = 96チップが10トレイ(1パック)
4800EA = 960チップが5パック(96チップが50トレイ)
800EA = 100チップが8トレイ(1パック)
3200EA = 800EAが4パック
適合性
互換性
Biohit mLINE 100~1000 μl
BioHit Proline 変量式
Eppendorf Research/Reference
Gilson/Pipetman P-1000
Labsystems 4027/4500
Nichiryo/Oxford Benchmate
Socorex Calibra
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.