Merck
Z709204
ART® 自己密封障壁ピペットチップ
ART XLP 200, volume range 5-200 μL, sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.01
メーカー/製品名:
Molecular BioProducts 2160P
最大容量:
200 μL
容量範囲:
5-200 μL
無菌性:
sterile
特徴:
barrier
包装:
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
物質
colorless
colorless tip
無菌性
sterile
特徴
barrier
包装
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2160P
テクニック
PCR: suitable
最大容量
200 μL
容量範囲
5-200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Extended length like the Art XLP but draws a full 200 μl
アプリケーション
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).
包装
960EA = 96チップが10トレイ(1パック)
4800EA = 960チップが5パック(96チップが50トレイ)
800EA = 100チップが8トレイ(1パック)
3200EA = 800EAが4パック
768EA = 8 trays of 96 tips (1 pack) and 3072EA = 4 Pack
適合性
Compatibility
Biohit Proline-Variable 50-200 μl
Capp Aero 200 μl
Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
Eppendorf Research Pro 5-100 μl
Eppendorf Response 4850 5-100 μl
Finnpipette 4027/4500 40-200 μl
Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
Nichiryo BenchMate 20-200 μl
Pipetman P-200 20-200 μl
Rainin EDP 2 20-250 μl
Rainin EDP Plus 20-250 μl
Rainin Pipet Plus 20-200 μl
Rainin Pipetman 20-200 μl
Socorex/Wheaton 822 Series 10-100 μl
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Prolonged arthritis associated with sindbis-related (Pogosta) virus infection.
Laine M
Rheumatology (Oxford, England), 39, 1272-1274 (2000)
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)
Nitrogenase genes in PCR and RT-PCR reagents: implications for studies of diversity of functional genes.
Zehr JP
Biotechniques, 35, 996-1002 (2003)