Merck
Z717533
Sorenson Dolphin microcentrifuge tubes
capacity 2.0 mL
別名:
microtube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
cap
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 15,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
包装
case of 5,000
pack of 1,000
メーカー/製品名
Sorenson 16140
パラメーター
-80-121 °C temp. range
L ×直径
1.525 in. × 0.362 in.
キャップ幅
0.500 in.
キャパシティ
2.0 mL
詳細
ペレット化試料に最適で、30,000×gのRCF、-180~+121°Cの温度での遠心、あらゆる標準ローターに適合します。オートクレーブが可能です。自社開発のホモポリマーポリプロピレン。 ナチュラルカラー。
法的情報
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)