物質
stainless steel
特徴
stainless steel rotor/stator
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 3370100
直径
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
IKA® S 10 N - 10 G Dispersing tool for use with the T 10 basic ULTRA-TURRAX® dispersing instrument.
特徴および利点
- suitable for use with solvents
- sterilization methods: all methods
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック