Merck
Z726834
Spectra-Por® Float-A-Lyzer® G2
red, 5 mL, MWCO 20 kDa
別名:
Floatation device
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123100
NACRES:
NB.22
物質
red
包装
pack of 12 ea (dry with glycerol)
メーカー/製品名
Spectrum Labs G235057
ポアサイズ
20 kDa MWCO
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 95~98%のサンプル回収
  • 最高の膜純度
  • 優れた取扱いおよび漏れ防止
  • 容量特異的な希釈調整
  • 完全ですぐに使える包装
Spectrum独自のBiotech Grade CEは、4つの正確なMWCO(MWCOバリアントに対する色分け)で利用可能な低タンパク質結合合成膜であり、重金属や硫化物は混入していません。チューブ形状が円筒状であるため、サンプルの希釈が防止され(カセット型デバイスを伴う)、オープンアクセスで全容量を回収できます。Float-A-Lyzer® G2のみが、99%のサンプル純度と<1%のサンプル希釈を維持しながら、95~98%のサンプルを確実に回収できます。
シーリングOリング付きの漏れ防止スクリューキャップは、ロード、インプロセステストおよびサンプル回収のため付属のピペットを用いて簡単にアクセスでき、針穿刺のリスクがありません。付属の浮揚リングを使用すれば、透析時のサンプルの浮揚性と垂直配向が改善されます。滑らかなデザインにより、同じリザーバーで複数のサンプルを透析できます。
さらなるキット、浮標や付属品は必要ありません。Float-A-Lyzer G2は、すべての構成要素が含まれており、乾燥状態およびすぐに使用できる状態で包装されています。単に水ですすぎ、サンプルをピペットでロードし、透析してください。
Spectrum Laboratories, Inc.は、超高純度のバイオテクノロジーセルロースエステル(CE)膜を特長とする次世代のすぐに使える実験用透析装置であるSpectra/Por® Float-A-Lyzer® G2を発表しました。
法的情報
Float-A-Lyzer is a registered trademark of Spectrum Laboratories, Inc.
Spectra/Por is a registered trademark of Spectrum Laboratories, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)