Merck
Z728802
Hettich® アダプター(15 mL コニカルチューブ用)
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R Centrifuges, Adapter for 7 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120 mm
別名:
Hettich®遠心分離機アダプター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
Holds 15 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 6306
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5051 (bucket)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)