物質
vinyl film (vinyl/adhesive)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific WT-50
テクニック
immunofluorescence: suitable
L
116 mm
W × L
7.6 cm × 11.6 cm
W
76 mm
色
white
詳細
BrightMax™シーリングフィルムは、白色マイクロプレートで使用する200 μm厚の白色ビニル接着性シーリングフィルムです。プレートの天面、底面のどちらにも貼り付けることができます。ライナーが分割されているため、シーリングフィルムを正しい位置に貼り付けることができます。底部が透明なプレートに付けたBrightMax™プレートシーリングフィルムは光を反射するため、底から読む照度計を使用する生物発光および化学発光アッセイで最大の感度を発揮します。 白色のフィルムは、ELISPOTアッセイで使用するような、フィルタープレートから打ち出したサンプルを顕微鏡で観察するためのライナーマトリックスとしても利用できます。寸法:76 x 116 mm(エンドタブを含まない)ライナーは長手方向にしか裂けないため、フィルムをプレートに貼るのに便利です。推奨温度範囲:-40~+80°C
- 白色マイクロプレートで使用する白色の光反射性シーリングフィルムです。
- プレートの天面、底面のいずれにも貼り付けることができます。
- 発光アッセイで強度とS/N比を最大化します。
- ELISPOTアッセイなど、顕微鏡観察用にフィルターを付けて保存する用途にも使用できます。
法的情報
Brightmax is a trademark of Excel Scientific, Inc.
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.