Merck
Z763624
Breathe-Easy®マルチウェルプレート用シーリング膜
pack of 100 ea
別名:
シーリングフィルム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
物質
white Rayon plate (non-woven)
white wells
無菌性
sterile
特徴
piercable
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech BERM-2000
サイズ
96 wells
white
詳細
通気性シール膜-細胞増殖技術の新鮮な息吹!
Breathe-Easierシーリングメンブレンは、非常に高い通気率を提供し、最大の細胞成長率を実現します。マイクロタイタープレートに接着すると、厚さ5.5ミルのメンブレンにより、すべてのウェルで均一なガス交換速度が得られ、ウェル内の汚染物質のない環境が維持されます。従来のマイクロタイターの蓋は、プレートの周囲に沿ってウェルを支持することにより、ウェル間の均一なガス交換を妨害します。
Breathe-Easierでは、ガンマ線照射により無菌性を実現しています。エチレンオキシド滅菌とは異なり、この滅菌方法では細胞毒素が膜に取り込まれません。 Breathe Easierは、線維芽細胞の成長や分裂を阻害しません。また、メンブレンは、創傷治療における血液および細胞の接触に関してFDA承認済みです。アクリル接着剤は、すべての様々なプラスチック製マイクロタイタープレートと優れた接着性を示します。
  • 高い通気性-酸素を迅速かつ均一に透過させ、二酸化炭素を交換させることにより、細胞の成長を刺激します。メンブレンを通過する水蒸気の透過率は4.2 kg / m2 / 24時間です。
  • 非細胞毒性および無菌性-ガンマ線照射により無菌性を確保されています。メンブレンには細胞毒が含まれていません。
  • 熱安定性および化学的安定性-腐食剤および有機溶剤の大部分に耐性があり、-20℃~+80℃の温度にも耐性を示します。
  • 簡単な標本採取-メンブレンはピペットチップで穴を開けることができるため、Breathe-Easierを所定の位置に置いたままでプレートからサンプルを取り出すことができます。
  • 実用的なデザインおよび使いやすさ-Breathe-Easierは、96ウェルプレート、バイオブロック、組織培養プレートに適合する6 x 3.5インチの長方形です。剥離紙は、膜をプレートに簡単に適用できるように刻み目が付けられています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Justin I Yoo et al.
Nature communications, 11(1), 5459-5459 (2020-10-31)
Biocontainment systems are needed to neutralize genetically modified organisms (GMOs) that pose ecological threats outside of controlled environments. In contrast, benign selection markers complement GMOs with reduced fitness. Benign selection agents serve as alternatives to antibiotics, which are costly and