Merck
Z380067
Sigma-Aldrich
Brayer for Breathe-Easy® sealing membrane
4" soft rubber roller
別名:
シーリングフィルム, マイクロプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
物質
rubber (soft)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech BRAY-4000
詳細
Soft rubber roller (4") assures adhesion of Breathe-Easy membrane and facilitates removal of top protective sheet.
法的情報
Breathe-Easy is a registered trademark of Diversified Biotech