Merck
Z740215
Supelco
TLCガラスプレート
L × W 20 cm × 20 cm, PEI-cellulose, matrix, binder: no, fluorescent indicator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
物質
PEI-cellulose, matrix
glass support
品質水準
特徴
binder: no
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
EMD Millipore® 1.05725.0001
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
層厚
N/A
粒径
10-12 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany