Merck
Z740218
Supelco
PTLC(分取TLC)用ガラスプレート
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
別名:
Preparative Thin-Layer Chromatography Glass Plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
L × W:
20 cm × 20 cm
層厚:
500 μm
特徴:
binder Polymeric
fluorescent indicator
ポアサイズ:
60 Å
物質
glass support
silica gel 60 matrix
品質水準
特徴
binder Polymeric
fluorescent indicator
包装
pkg of 20 ea
メーカー/製品名
EMD Millipore® 1.05744.0001
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
層厚
500 μm
ポアサイズ
60 Å
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)