Merck
Z740419
Specimen containers with snap cap
size 1000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
polypropylene cap
polypropylene container
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Simport C580-5
サイズ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These disposable containers made of polypropylene, are ideal for collection and storage of fluids, powders, solids, pathology specimens and hazardous samples. Lids are tight fitting