包装
pack of 24 ea (supplied in plate)
メーカー/製品名
Bio Byblos Biomedical CG092424
厚さ
1 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Simple and efficient cell seeding procedure
- Cells distribute well within the sponge pores and grow easily
- Compatible with well plate and insert
- Exclusive patent license-Hydrogel-like microporous sponge
- Appropriate spheroid size with prevented apoptosis in the spheroids center
- Good for cell cryopreservation
- Form functional spheroids within 24-hours post-seeding and remain stable for at least 40 days
特徴および利点
Advantages of the Cellusponge Series:
- Natural source
- Spheroid size is controllable and under 200 μm
- Seeding the same as in 2D cell culture and requires no extra steps
- Cells grow rapidly
- Compatible with automatic equipment
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z741044-24EA:
Z741044-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)