Merck
Z742395
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
yellow, Holds 100 x slides 76x26 mm
別名:
slide storage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
MA.01
物質
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
yellow
特徴
Holds 100 x slides 76x26 mm
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Ted Pella 2302-5-CS
L × W × H
209 mm (8.23 in.) × 172 mm (6.77 in.) × 32 mm (1.26 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
特徴および利点
  • Numbered index sheet in lid for quick identification
  • Foam liner
  • Stackable
  • ABS-durable/impact resistant
  • Hinged lid
  • Unique sliding compression latch
法的情報
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)