包装
roll of 4000
メーカー/製品名
Diversified Biotech THER-3150
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
色
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Temperature resistant from -40°c to 150°c
- Print popular barcode formats forfast and easy sample identification
- Print as little as one label at a time, eliminating label waste and saving time and money
- Unique solvent-resistant, acrylic-based adhesive provides excellent cold temperature performance
- Resists degradation from scuffing, chemicals, moisture and wide temperature fluctuations
- Coated for use with a resin ribbon that provides the best performance under extreme conditions
- Works with most thermal transfer printers
法的情報
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)