詳細
This rack enables the use of 50 x 15 mL tubes in the BenchMixer™ XL heavy-duty hands-free mixing vortex mixer. Ideal for the QuEChERS pesticide analysis method.
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
法的情報
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)