Merck
すべての画像(11)
主要文書
安全性情報
ZRB1015
Sigma-Aldrich
抗Irisin (FNDC5) 抗体 クローン2K10 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Irisin, フィブロネクチンIII型ドメイン含有タンパク質5, フィブロネクチンIII型リピート含有タンパク質2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ICC
IHC (p)
WB
affinity binding assay
クローン:
2K10, recombinant monoclonal
monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2K10, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 23.66 kDa (calculated for FNDC5. )
observed mol wt ~24 kDa
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FNDC5(252995)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2K10は、フィブロネクチンIII型ドメイン含有タンパク質(FNDC5)を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。Irisin領域内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトフィブロネクチンIII型ドメイン含有タンパク質5(FNDC5)の細胞外ドメインのIrisin領域に由来するアミノ酸21個に対応するKLH結合線状ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HepG2細胞ライセート中のIrisin(FNDC5)が検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト骨格筋細胞のIrisin(FNDC5)が検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト骨格筋組織切片のIrisin(FNDC5)が検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、アフィニティ結合アッセイにおいてFNDC5ペプチドと結合し、KD値は4.5 x 10^(-9)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗Irisin(FNDC5) クローン2K10 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1015)は、Irisin(FNDC5)を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
フィブロネクチンIII型ドメイン含有タンパク質5(UniProt:Q8NAU1;フィブロネクチンIII型リピート含有タンパク質2、FNDC5としても知られる)は、ヒトのFNDC5(FRCP2としても知られる)遺伝子(Gene ID:252995)によってコードされています。FNDC5はシグナルペプチド(aa1-31)を用いて合成される1回膜貫通型のI型膜タンパク質で、シグナルペプチドはその後切断され、成熟型となります。成熟型は、細胞外ドメイン(aa32-152)、膜貫通ドメイン(aa153-173)、および細胞質ドメイン(aa174-212)を含んでいます。成熟FNDC5はさらに切断されて、Irisin(aa32-143)となります。FNDC5/Irisinは広く発現しており、脂肪組織の褐色化に関与する発熱性の運動誘発性ケモカインと考えられています。主に白色皮下脂肪組織から放出され、白色脂肪から褐色脂肪への変換を制御する役割を果たし、脂肪蓄積を抑制する可能性があります。その濃度は運動によって増加することが示されており、持久運動後の個体の血中に検出されることがあります。また、脂肪組織における抗炎症性サイトカインの分泌を促進しつつ、炎症性サイトカインの減少にも関連しています。Irisinは骨格筋への糖の取込みを促進し、肝臓における糖および脂質代謝を改善することで、肥満およびメタボリックシンドロームに起因する高脂血症および高血糖に対して良好な効果を示すと報告されています。糖尿病患者は正常被験者と比べてIrisin濃度が低いと報告されています。Irisinによる筋肉組織におけるグルコースの取込みの活性化には、AMPK経路の活性化が関与します。(参照:Arhire LI., et al. (2019).Front Endocrinol.10; 524; Zhang, Y., et al. (2014).Diabetes.63(2); 514-525)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1015-25UL:
ZRB1015-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)