Merck
すべての画像(26)
主要文書
安全性情報
ZRB1105
Sigma-Aldrich
抗C-EBP β抗体 クローン8G18 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
ICC
IHC (p)
WB
クローン:
8G18, recombinant monoclonal
化学種の反応性:
human, mouse
citations:
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8G18, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 36.11 kDa
observed mol wt ~42 kDa
化学種の反応性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Cebpb(12608)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン8G18 ZooMAbはヒトCCAAT/エンハンサー結合タンパク質β(C/EBP β)を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体です。N末端領域内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトCCAAT/エンハンサー結合タンパク質β(C/EBP β)のN末端側半分に由来する150アミノ酸に相当する、Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、HUVEC、NIH 3T3、HepG2細胞においてC-EBP βを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト結腸およびマウス結腸組織切片においてC-EBP βを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗C-EBP β クローン8G18 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1105)は、C-EBP βを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
CCAAT/エンハンサー結合タンパク質β(UniProt:P17676;別名C/EBP β、肝臓活性化タンパク質、LAP、肝臓濃縮阻害タンパク質、LIP、核内因子NF-IL6、転写因子5、TCF-5)は、ヒトではCEBPB(別名TCF5)遺伝子(Gene ID: 1051)によってコードされます。C/EBPβは高度に保存されたB-Zipファミリーメンバーであり、転写因子として、免疫および炎症反応に関与する遺伝子の発現を調節する役割を果たします。肺、腎臓、脾臓に低度に発現し、小胞体ストレスによって誘導されます。ホモ二量体またはATF4とのヘテロ二量体として、DNAに結合することができます。C/EBPβは、脂肪生成やグルコース生成、肝臓再生、造血に重要な役割を果たします。脂肪生成においては、速やかに発現し、リン酸化により活性化した後、CEBPAとPPARGを誘導します。続いてこれらが一連の脂肪細胞遺伝子を作動させ、脂肪細胞表現型を発生させます。肝細胞や脂肪細胞などの多くの細胞種に対して有糸分裂促進作用を有しますが、T細胞に対しては、MYC発現の抑制により増殖抑制作用を有し、Tヘルパー2細胞系列に沿った分化を促進します。C/EBPβは、MAPKとCDK2によりトレオニン235がリン酸化されると、GSK3βによるトレオニン226およびセリン231のリン酸化を刺激し、脂肪生成の誘導に必要なDNA結合活性とトランス活性化活性を獲得する働きをします。しかし、セリン227とセリン228のO-グリコシル化は、トレオニン235、セリン231、トレオニン226のリン酸化を阻害することが示されており、DNA結合活性を低下させ、脂肪細胞分化を遅延させます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1105-4X25UL:
ZRB1105-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)