クローン
6C4, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
テクニック
ELISA: suitable
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bacterial ... Lbpa(61281717)
詳細
リゾ ビス-ホスファチジン酸(LBPA、リゾビスホスファチジン酸、L(bis)PA)は、後期エンドソームのみに存在する脂質であり、後期エンドソームマーカーとして使用されます。後期エンドソームの特徴の1つは、内腔内の内膜の複雑なシステムです。これは大量の独特で分解性の低いLBPAを含むため、エンドソーム内に特殊な膜ドメインを形成します。後期エンドソームは、主要なタンパク質選別区画として機能するだけでなく、LDLおよび分解される運命にある他のエンドサイトーシスされたリガンドに必須の区画としても機能します。研究から、後期エンドソーム内のLBPAに富む膜は、おそらく収集および分配装置として機能することによって、コレステロール輸送を調節していることが示されています。遺伝病であるニーマン・ピック病C型(NPC)は、リソソームとエンドソームの蓄積障害が特徴です。NPC患者の皮膚線維芽細胞では、後期エンドソームマーカーLBPAおよびRab7を含む小胞内にコレステロールの蓄積が認められます。
特異性
クローン6C4はLBPAを特異的に検出しますが、ベビーハムスター腎臓(BHK)細胞脂質抽出物から精製したPC、PE、SM、PS、CL、PI、Sul、Chol、Cer、またはCEは検出しません(Kobayahsi, T., et al. (1998).Nature.392(6672):193-197)。
標的となる分子は、種特異的ではありません。
免疫原
ハムスターLBPAに対応するベビーハムスター腎臓線維芽細胞(BHK)由来のエンドソーム膜
アプリケーション
この抗LBPA抗体、クローン6C4は、LBPAの検出において、免疫細胞染色、電子顕微鏡、ELISA、ドットブロットでの使用が検証されています。
免疫細胞染色:4.0 µg/mL使用、A431、HUVEC、NIH/3T3細胞においてLBPAを検出できます。
免疫細胞染色:代表的なロットは、MLN64過剰発現MCF7細胞を用いて、蛍光免疫細胞染色により、後期エンドソームLBPA免疫反応性を検出しました(Alpy, F., et al. (2001).J Biol Chem. 276(6):4261-4269)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、蛍光免疫細胞染色により、健康ドナーならびにニーマン・ピック病C型(NPC)およびテイ・サックス病患者由来の皮膚線維芽細胞の後期エンドソームLBPA免疫反応性を検出しました(Kobayahsi, T., et al. (1999).Nat Cell Biol. 1(2):113-118)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、蛍光免疫細胞染色により、ベビーハムスター腎(BHK)細胞の後期エンドソームLBPA免疫反応性を検出しました(Kobayahsi, T., et al. (1998).Nature.392(6672):193-197)。
電子顕微鏡:代表的なロットは、常染色体劣性ニーマン・ピック病C型(NPC)患者由来の皮膚線維芽細胞において、ベビーハムスター腎(BHK)細胞で認められたものと同様な細胞LBPA分布を検出しました(Kobayahsi, T., et al. (1999).Nat Cell Biol. 1(2):113-118)。
電子顕微鏡分析:代表的なロットは、ベビーハムスター腎(BHK)細胞の後期エンドソームに特異的な関連性を示すLBPA免疫反応性を検出しましたが、同じエンドソームのlgp120-陽性境界膜では検出しませんでした(Kobayahsi, T., et al. (1998).Nature.392(6672):193-197)。
ELISA分析:代表的なロットは、総ベビーハムスター腎(BHK)細胞脂質抽出物または精製LBPAで被覆したウェルを特異的に検出しましたが、BHK脂質抽出物から精製した他の脂質(PC、PE、SM、PS、CL、PI)で被覆したウェルは検出しませんでした(Kobayahsi, T., et al. (1998).Nature.392(6672):193-197)。
ドットブロッティング:代表的なロットは、HPTLCプレートにスポットした精製LBPAを特異的に検出しましたが、ベビーハムスター腎(BHK)細胞脂質抽出物から精製した他の脂質(PC、PE、SM、PS、CL、PI、Sul、Chol、Cer、CE)は検出しませんでした(Kobayahsi, T., et al. (1998).Nature.392(6672):193-197)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、MLN64過剰発現MCF7細胞を用いて、蛍光免疫細胞染色により、後期エンドソームLBPA免疫反応性を検出しました(Alpy, F., et al. (2001).J Biol Chem. 276(6):4261-4269)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、蛍光免疫細胞染色により、健康ドナーならびにニーマン・ピック病C型(NPC)およびテイ・サックス病患者由来の皮膚線維芽細胞の後期エンドソームLBPA免疫反応性を検出しました(Kobayahsi, T., et al. (1999).Nat Cell Biol. 1(2):113-118)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、蛍光免疫細胞染色により、ベビーハムスター腎(BHK)細胞の後期エンドソームLBPA免疫反応性を検出しました(Kobayahsi, T., et al. (1998).Nature.392(6672):193-197)。
電子顕微鏡:代表的なロットは、常染色体劣性ニーマン・ピック病C型(NPC)患者由来の皮膚線維芽細胞において、ベビーハムスター腎(BHK)細胞で認められたものと同様な細胞LBPA分布を検出しました(Kobayahsi, T., et al. (1999).Nat Cell Biol. 1(2):113-118)。
電子顕微鏡分析:代表的なロットは、ベビーハムスター腎(BHK)細胞の後期エンドソームに特異的な関連性を示すLBPA免疫反応性を検出しましたが、同じエンドソームのlgp120-陽性境界膜では検出しませんでした(Kobayahsi, T., et al. (1998).Nature.392(6672):193-197)。
ELISA分析:代表的なロットは、総ベビーハムスター腎(BHK)細胞脂質抽出物または精製LBPAで被覆したウェルを特異的に検出しましたが、BHK脂質抽出物から精製した他の脂質(PC、PE、SM、PS、CL、PI)で被覆したウェルは検出しませんでした(Kobayahsi, T., et al. (1998).Nature.392(6672):193-197)。
ドットブロッティング:代表的なロットは、HPTLCプレートにスポットした精製LBPAを特異的に検出しましたが、ベビーハムスター腎(BHK)細胞脂質抽出物から精製した他の脂質(PC、PE、SM、PS、CL、PI、Sul、Chol、Cer、CE)は検出しませんでした(Kobayahsi, T., et al. (1998).Nature.392(6672):193-197)。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
研究サブカテゴリー
分子接着(CAM)
分子接着(CAM)
品質
HeLa細胞の免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:4.0 µg/mLの本抗体は、HeLa細胞の後期エンドソームを染色します。
免疫細胞染色:4.0 µg/mLの本抗体は、HeLa細胞の後期エンドソームを染色します。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT837:
試験成績書(COA)
mBio, 13(6), e0296122-e0296122 (2022-11-22)
Anaplasma phagocytophilum is the etiologic agent of the emerging infection, granulocytic anaplasmosis. This obligate intracellular bacterium lives in a host cell-derived vacuole that receives membrane traffic from multiple organelles to fuel its proliferation and from which it must ultimately exit
Scientific reports, 12(1), 16437-16437 (2022-10-01)
Sickle cell disease (SCD) is associated with altered plasma and erythrocyte lipid profiles. In a previous study, SCD mice with deficiency of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) were observed to have more severe anemia and increased sickling compared to control
Journal of extracellular vesicles, 12(8), e12354-e12354 (2023-08-09)
Extracellular vesicles (EVs) can be produced from red blood cells (RBCs) on a large scale and used to deliver therapeutic payloads efficiently. However, not much is known about the native biological properties of RBCEVs. Here, we demonstrate that RBCEVs are
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(50), 32105-32113 (2020-11-27)
Cholesterol 25-hydroxylase (CH25H) is an interferon (IFN)-stimulated gene that shows broad antiviral activities against a wide range of enveloped viruses. Here, using an IFN-stimulated gene screen against vesicular stomatitis virus (VSV)-SARS-CoV and VSV-SARS-CoV-2 chimeric viruses, we identified CH25H and its
eLife, 7 (2018-12-18)
Extracellular vesicles mediate transfer of biologically active molecules between neighboring or distant cells, and these vesicles may play important roles in normal physiology and the pathogenesis of multiple disease states including cancer. However, the underlying molecular mechanisms of their biogenesis