Merck
すべての画像(23)
主要文書
安全性情報
ZRB1149
Sigma-Aldrich
抗オーロラB抗体 クローン7C4 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ICC
IHC (p)
WB
クローン:
7C4, recombinant monoclonal
化学種の反応性:
mouse, human, rat
citations:
1
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7C4, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 39.31 kDa
observed mol wt ~39 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AURKB(9212)
rat ... Aurkb(114592)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン7C4は、オーロラキナーゼBを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域に由来する最初の19アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトオーロラキナーゼBのN末端領域に由来する最初の19アミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、C6細胞溶解物においてオーロラBを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、HUVEC、NIH 3T3細胞においてオーロラBを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100~1,000で使用、ヒト扁桃およびマウス脾臓組織切片においてオーロラBを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗オーロラB クローン7C4 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1149)は、オーロラBを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
オーロラキナーゼB(UniProt: Q96GD4;別名EC:2.7.11.1、オーロラ1、オーロラ/IPL1様中心体関連タンパク質1、AIM-1、オーロラ/IPL1関連キナーゼ2、ARK-2、オーロラ関連キナーゼ2、STK-1、セリン/トレオニンプロテインキナーゼ12、セリン/トレオニンプロテインキナーゼ5、セリン/トレオニンプロテインキナーゼオーロラB)は、ヒトではAURKB(別名AIK2、AIM1、AIRK2、ARK2、STK1、STK12、STK5)遺伝子(Gene ID: 9212)によってコードされます。オーロラキナーゼBは、有糸分裂の主要調節因子として作用する複合体である染色体パッセンジャー複合体(CPC)の、セリン/トレオニンプロテインキナーゼ成分です。切断を遅らせことによって、細胞間の染色体橋の早期分解とDNA損傷の蓄積の両方を防ぐために必要な過程である、細胞質分裂チェックポイントの主要成分です。CPC複合体は、中心体において、正確な染色体の整列と分離を確実にする必須の機能を果たし、クロマチン誘導性の微小管安定化と紡錘体形成に必要とされます。オーロラキナーゼBは、CPC複合体サブユニットであるBIRC5/survivin、CDCA8/borealin、INCENPをリン酸化し、INCENPのリン酸化によりオーロラキナーゼBの活性が上昇します。オーロラキナーゼには、選択的スプライシングによって生成される5つのアイソフォームが報告されています。その発現は細胞周期によって調節されることが示されており、G1/S期には発現が低く、G2期とM期には増加します。M期の後に発現が低下します。がん細胞では、M期にオーロラキナーゼBの高発現が認められます。オーロラキナーゼBの調節が乱れると、細胞質分裂に対するドミナントネガティブ作用を介して、がん細胞の染色体完全性が障害されます。胸腺において高度の発現が認められます。脾臓、肺、精巣、結腸、胎盤、胎児肝臓にも発現します。リジン106がアルギニンに置換されると、キナーゼ活性が失われ、有糸分裂の進行が著しく妨げられます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1149-4X25UL:
ZRB1149-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hang Mei et al.
International journal of biological sciences, 20(9), 3317-3333 (2024-07-12)
The glomerular podocyte, a terminally differentiated cell, is crucial for the integrity of the glomerular filtration barrier. The re-entry of podocytes into the mitotic phase results in injuries or death, known as mitotic catastrophe (MC), which significantly contributes to the