Merck
すべての画像(21)
主要文書
安全性情報
ZRB1213
Sigma-Aldrich
抗リン酸化AMPKα (Thr172)抗体 クローン5J23 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
5′-AMP活性化プロテインキナーゼ触媒サブユニット-2, ACACAキナーゼ, AMPKサブユニットα-2, EC: 2.7.11.1, HMGCRキナーゼ, アセチル-CoAカルボキシラーゼキナーゼ, ヒドロキシメチルグルタリル-CoAレダクターゼキナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5J23, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 62.32 kDa
observed mol wt ~62 kDa
化学種の反応性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr172)
遺伝子情報
human ... PRKAA2(5563)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン5J23 ZooMAbは、AMPKα2を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体です。リン酸化トレオニン172近くの10アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトAMPKα2に由来するリン酸化トレオニン172近くの10アミノ酸に対応するKLH結合直鎖状ペプチド。
アプリケーション
ペプチド阻害:1:1,000希釈液をリン酸化AMPK(Thr172)免疫原ペプチドとプレインキュベーションしたところ、オリゴマイシン(0.5 uM、30分)処理MCF7細胞ライセートで標的バンド検出が消失しましたが、対応する非リン酸化ペプチドでは消失しませんでした。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト皮膚およびヒト精巣組織切片でリン酸化AMPK(Thr172)を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:1,000で使用、HeLa、A431、HUVEC、およびNIH 3T3細胞でリン酸化AMPK(Thr172)を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗リン酸化AMPK(Thr172) クローン5J23 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1213)は、トレオニン172リン酸化AMPKαを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色、ペプチド阻害アッセイ、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
5′-AMP活性化プロテインキナーゼ、触媒サブユニットα-2(UniProt:P54646;別名EC:2.7.11.1、AMPK サブユニットα-2、アセチル-CoAカルボキシラーゼキナーゼ、ACACAキナーゼ、ヒドロキシメチルグルタリル-CoAレダクターゼキナーゼ、HMGCRキナーゼ)は、ヒトPRKAA2(別名AMPK、AMPK2)遺伝子(Gene ID: 5563)によりコードされています。AMPKは、α触媒サブユニット(PRKAA1またはPRKAA2)、β(PRKAB1またはPRKAB2)、およびγ非触媒サブユニット(PRKAG1、PRKAG2またはPRKAG3)からなるヘテロ三量体です。また、ユビキチン結合ドメインと類似した配列を示す自己阻害配列(aa 291-376)が含まれ、キナーゼ活性を抑制します。そのプロテインキナーゼドメインは、アミノ酸16~268に局在しています。AMPKは、細胞のエネルギー代謝を制御するのに重要な役割を果たす、エネルギーセンサープロテインキナーゼです。細胞内ATP値の低下に応じて、AMPKはエネルギー産生経路を活性化し、タンパク質、炭水化物および脂質の生合成の阻害などエネルギー消費プロセスを阻害し、細胞の生育および増殖を低下させます。AMPKは、代謝酵素の直接リン酸化を介して、また、転写制御因子のリン酸化を介した長時間作用により働きます。AMPKは、IRS1、PFKFB2およびPFKFB3のリン酸化によりインスリンシグナル伝達および解糖を制御することが示されており、グルコーストランスポーターGLUT4の細胞膜への移動を増加させることにより筋肉中のグルコース取込みを亢進します。肝臓では、CRTC2/TORC2のリン酸化によりグルコースホメオスタシスの重要な制御因子として作用し、細胞質内でのCRTC2/TORC2の除去をもたらします。AMPKは、STK11/LKB1または細胞内カルシウム増加がトリガーとなったCAMKK2により、トレオニン172がリン酸化され活性化されます。AMPが非触媒γサブユニットに結合することにより、アロステリック活性化がもたらされ、この部位のリン酸化が誘導されます。また、AMPのγサブユニットへの結合は、トレオニン172の脱リン酸化を妨げることにより活性を維持します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1213-4X25UL:
ZRB1213-25UL:
試験成績書(COA)