Merck
すべての画像(11)
主要文書
安全性情報
ZRB1224
Sigma-Aldrich
抗uPAR抗体 クローン2G10 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD87, U-PAR, ウロキナーゼ型プラスミノーゲンアクチベーター表面受容体, 単球活性化抗原Mo3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
FACS
ICC
IHC
WB
inhibition assay
クローン:
2G10, recombinant monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G10, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
observed mol wt ~45 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLAUR(5329)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2G10はヒトウロキナーゼ型プラスミノーゲンアクチベーター表面受容体(uPAR)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
ヒトウロキナーゼ型プラスミノーゲンアクチベーター表面受容体(uPAR)の最初の277アミノ酸に相当するリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
抗uPAR クローン2G10 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1224)は、uPARを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、フローサイトメトリー、免疫細胞染色、免疫組織染色、阻害アッセイ、ウェスタンブロッティングでテストされています。
活性/機能阻害:この抗体は、MDA-MB-231細胞の浸潤を阻害しました(Harel, E., et al., 2014 UCSF Scientific Poster)。
フローサイトメトリー: 0.1 μg使用、SH-SY5Y細胞100万個においてuPARを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト肺がん組織切片においてuPARを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HT1080細胞においてuPARを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
ターゲットの説明
ウロキナーゼ型プラスミノーゲンアクチベーター表面受容体(UniProt:Q03405;別名U-PAR、uPAR.単球活性化抗原Mo3、CD87)は、ヒトではPLAUR(別名MO3、UPAR)遺伝子(Gene ID:5329)によってコードされます。uPARは、プラスミンの活性化と細胞外マトリックス成分の分解を担う酵素であるウロキナーゼ型プラスミノーゲンアクチベーター(uPA)の、GPIアンカー型細胞膜受容体です。U-PAによる負のフィードバック調節も受け、切断されて不活性型になります。uPARはシグナルペプチド(aa 1-22)とプロペプチド(aa 306-335)を有して合成された後、これらのペプチドが切断され、成熟型になります。成熟型には、DI、DII、DIIIとして知られる3つの相同ドメインが存在します。非小細胞肺がんや大腸がんなどの多くのヒトがんにおいてuPARの発現増加が報告されており、予後不良と早期の浸潤および転移に関連します。uPARは、インテグリンの相互作用を介して、細胞遊走の不可欠なメディエーターであると考えられるSrc、FAK、パキシリンの活性化に重要な役割を果たすことが報告されています。さらに、fMet-lleu-Pheの走化性受容体との相互作用を介して、uPAおよびfMLF依存性の細胞遊走を仲介します。uPARはEGFRとのクロストークにも関与しており、腫瘍細胞の休眠から増殖への移行を仲介します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Di Mauro, C., et al. (2017).Sci. Rep.7; Article 9388)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1224-4X25UL:
ZRB1224-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)