Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
ZRB1412
Sigma-Aldrich
抗CD25(IL2-RA)抗体 クローン1K6 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
IL-2-RA, IL-2Rサブユニットα, IL-2受容体サブユニットα, IL2-RA, TAC抗原, p55, インターロイキン-2受容体サブユニットα
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 30.82 kDa
observed mol wt ~35 kDa
交差性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL2RA(3559)
mouse ... Il2Ra(16184)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1K6は、IL-2受容体サブユニットα(CD25)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域における119アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトIL-2受容体サブユニットα(CD25)のN末端細胞外ドメインにおける119アミノ酸に相当するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ヒトリンパ節組織溶解液中のCD25(IL2-RA)を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト扁桃腺組織片のCD25(IL2-RA)を検出できます。
フローサイトメトリー:1 μg使用、ヒト末梢血単核球細胞(PBMC、100万個)においてCD25(IL2-RA)を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗CD25(IL2-RA) クローン1K6 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1412)は、CD25(IL2-RA)を検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、フローサイトメトリー、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
インターロイキン-2受容体サブユニットα(UniProt:P01589、別名:IL-2受容体サブユニットα、IL-2RA、IL-2Rサブユニットα、IL2-RA、TAC抗原、p55、CD25)は、ヒトにおいてIL2RA遺伝子(Gene ID:3559)によってコードされています。IL-2RAは、α(CD25)、βユニット(CD122)の非共有結合二量体です。IL-2RAは、免疫寛容の制御に関与し、T細胞の活性を調節します。IL-2RAは、3つの異なる形態、すなわち、高親和性二量体、中親和性βサブユニット単量体および低親和性αサブユニット単量体で存在します。高および中親和性型は、γサブユニット(CD132)とも会合します。CD25は、T細胞の活性化時に急速にアップレギュレートされます。活性化T細胞、制御性T細胞(Tregs)およびNK細胞は、高レベルのCD25を発現しており、高親和性IL-2RA発現は主にこれらの細胞に限定されています。CD25は、シグナルペプチド(aa 1-21)で形成される1回貫通I型膜タンパク質であり、その後切断されて、細胞外ドメイン(aa 22-240)、膜貫通ドメイン(aa 241-250)および短い細胞質側末端(aa 260-272)を有する成熟型が生成されます。また、2つのSushiドメイン(aa 22-84および123-186)も有します。IL2RA遺伝子の変異は、インスリン依存性糖尿病、ならびに再発性ウイルス性、真菌性および細菌性感染症を起こすリンパ球増殖を伴う免疫不全に関連することが示されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAb®リコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。Ref.: (Driesen, J., et al. (2008).Immunobiology 213(9-10); 849-858)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8°Cで保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8°Cで、または長期保存のために-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1412-25UL:
ZRB1412-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)